Merck
12140306001
Roche
Sistema de PCR GC- RICH
sufficient for ≤50 reactions, pkg of 100 U, optimum reaction temp. 72 °C
Sinónimos:
Sistema de PCR GC- RICH, Ricos en GC | PCR
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
usage
sufficient for ≤50 reactions
Quality Level
packaging
pkg of 100 U
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
El sistema para PCR GC-RICH está compuesto por una mezcla enzimática que contiene una ADN polimerasa Taq termoestable y una ADN polimerasa Tgo, una enzima termoestable con actividad de verificación y corrección (exonucleasa 3′-5′). Esta mezcla de polimerasas por sí misma supera a la ADN polimerasa Taq con respecto a los rendimientos, la fidelidad y la especificidad, además de la posibilidad de amplificar fragmentos de una longitud de hasta 5 kb. La disolución tampón para la reacción PCR GC-RICH, en combinación con la disolución de resolución GC-RICH incluida por separado, permiten amplificar con mucha eficacia muestras difíciles, como las ricas en GC.. Se recomienda clonación de TA. La mezcla enzimática produce más fragmentos con extremos romos que la ADN polimerasa Taq. La mayoría de los productos tiene una A protuberante. Utiliza 2 U para 50 μl de PCR estándar.
Contenido
  • Mezcla de enzimas GC-RICH, en disolución tampón de conservación
  • Tampón de reacción GC- RICH, concentrado x5, con MgCl2 y DMSO 7,5 mM
  • Disolución de resolución GC-RICH, 5 M
  • Disolución de reserva MgCl2, 25 mM
  • Agua, calidad para PCR
Application
El sistema para PCR GC- RICH, una mezcla de ADN polimerasa Taq y una polimerasa con actividad de de errores, permite la amplificación de plantillas que son difíciles o imposibles de amplificar con otras polimerasas y otras mezclas de polimerasas. La mayor procesividad de la mezcla y la exclusiva disolución de resolución GC-RICH se combinan para ofrecer un rendimiento excelente, en especial de las muestras problemáticas.
El sistema de PCR GC-RICH puede utilizarse también en aplicaciones de la PCR convencionales, proporcionando resultados mejores (mayor rendimiento, mayor precisión) que la ADN polimerasa Taq sola.
Ventajas del sistema de PCR GC-RICH:
  • Fácil acceso a plantillas difíciles, entre ellas las ricas en GC y las secuencias repetitivas.
  • Se suministran los reactivos, la disolución de resolución GC-RICH y el agua de calidad para PCR.
  • Amplificación de fragmentos de ADN de hasta 5 kb.
El sistema para PCR GC-RICH se ha utilizado en análisis semicuantitativos, en genotipado y en recuperación y clonación de secuencias de genes candidatos con elevado contenido de GC.
Features and Benefits
El sistema para PCR GC- RICH es una mezcla de ADN polimerasa Taq y una polimerasa con actividad de verificación y corrección de la transcripción para la amplificación de fragmentos de ácido nucleico más largos. La disolución GC-Rich proporciona una solución que permite la amplificación de todo tipo de productos de PCR difíciles.
Cuando se utiliza el tampón suministrado, que contiene magnesio, la concentración final del MgCl2 es 1,5 mM.
La mezcla de la ADN polimerasa Taq y una polimerasa de corrección de errores amplifica las plantillas difíciles. La mayor procesividad y la exclusiva disolución de resolución GC-RICH ofrecen un rendimiento superior.
  • PCR
  • Muestras difíciles de hasta 5 kb
Utilice el sistema para PCR GC-RICH, dNTPack con una mezcla de nucleótidos para PCR lista para usar.
Packaging
1 kit que contiene 5 componentes
Quality
La función del sistema para PCR GC-RICH PCR se prueba amplificando un fragmento genómico de la ApoE humana de 284 pb utilizando los protocolos del sistema para PCR GC-RICH
Unit Definition
Volumen de actividad: 2 U/μ
Preparation Note
Concentración de trabajo: Concentración enzimática
La concentración óptima de la enzima oscila entre 0,5 y 5 U por ensayo. Para una PCR convencional de 50 μ, recomendamos utilizar 2 U de la mezcla enzimática.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
El uso de este producto está cubierto por la patente estadounidense 6,127,155 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación. El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
  • GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
  • GC-RICH Resolution Solution 5 M
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • Water, PCR Grade
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Micro RNA?132/212 family enhances arteriogenesis after hindlimb ischaemia through modulation of the Ras?MAPK pathway.
Lei Z, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(8), 1994-2005 (2015)
C Ronald Scott et al.
The Journal of pediatrics, 163(2), 498-503 (2013-03-08)
To assess the performance of a tandem mass spectrometry (MS/MS) technology in a newborn screening laboratory to simultaneously measure α-galactosidase, acid-α-glucosidase, and α-L-iduronidase for the detection of infants at risk to develop Fabry, Pompe, or mucopolysaccharidosis (MPS)-I diseases. Enzyme activity
Induction of autophagy with catalytic mTOR inhibitors reduces huntingtin aggregates in a neuronal cell model.
Roscic A, et al.
Journal of Neurochemistry, 119(2), 398-407 (2011)
G J Chang et al.
Genetics and molecular research : GMR, 14(3), 8509-8515 (2015-09-09)
In the mammalian genome, approximately 50% of all genes are controlled by promoters with high GC contents. Analyzing the epigenetic mechanisms regulating their expression is difficult. Hence, we examined a method for stable quantification of such GC-rich DNA sequences. Quantification
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in physiology, 11, 590-590 (2020-07-03)
Background: Myocardial infarction (MI) is caused by occlusion of the coronary artery and induces ischemia in the myocardium and eventually a massive loss in cardiomyocytes. Studies have shown many factors or treatments that can affect the healing and remodeling of
Artículos
GC-RICH Amplification of Polymerase Chain Reaction (PCR) System Troubleshooting.