03789403001
Roche
Pwo Master
sufficient for ≤100 reactions, pkg of 2.5 mL (10 x 250 μl)
Sinónimos:
High fidelity PCR | PCR | polymerase
Seleccione un Tamaño
US$ 305,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 305,00
Productos recomendados
uso
sufficient for ≤100 reactions
Nivel de calidad
envase
pkg of 2.5 mL (10 x 250 μl)
fabricante / nombre comercial
Roche
Parámetros
72 °C optimum reaction temp.
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The enzyme accepts modified nucleotides for efficient labeling of nucleic acids by PCR.
PCR products are blunt-ended directly useable for blunt-end ligation.
Using the magnesium-containing reaction buffer supplied, the final MgCl2 concentration is 1.5mM.
The core component of the Pwo Master is the proofreading Pwo SuperYield DNA Polymerase which has both polymerase activity and a 3′–5′ exonuclease (proofreading) activity. Pwo SuperYield DNA Polymerase combines Pwo DNA Polymerase with an optimized buffer system. This buffer system enhances the enzymatic properties of the enzyme, resulting in higher yields of the amplification without changing the fidelity of DNA synthesis.
Aplicación
- Accurate amplification of DNA critical applications
- High-throughput PCR
- High fidelity PCR
- Site-directed mutagenesis
- Cloning
- Gene expression
Características y beneficios
- Higher yield and 18-fold higher fidelity
- Maximize convenience.
- Reduce setup time.
Envase
Calidad
Definición de unidad
Otras notas
Información legal
Solo componentes del kit
- Master Mix, containing Pwo SuperYield DNA Polymerase in reaction buffer 2× concentrated
- Water, PCR Grade
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?