Documentos clave
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 185,00
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 185,00
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
sterile
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Nasco B01350WA
An × L
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
capacidad
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
grosor
2.5 mil , 0.064 mm
Descripción general
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
Información legal
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1