11684817910
Roche
Kit de detección de muerte celular in situ, POD
sufficient for ≤50 tests
Sinónimos:
muerte celular
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for ≤50 tests
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
immunohistochemistry: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Son ejemplos: Detección de células apoptóticas individuales en cortes de tejido congelados, incluidos en parafina y fijados en formalina en investigación básica y en la anatomopatología ordinaria[1][2]
- Determinación de la sensibilidad de las células cancerosas a la apoptosis inducida por fármacos en la investigación del cáncer y en oncología clínica[3]
- Tipado de las células que experimentan muerte celular en poblaciones heterogéneas mediante procedimientos de tinción doble
Características y beneficios
Rapidez: El uso de fluoresceína-dUTP permite el análisis de las muestras directamente después de la reacción TUNEL, pero antes de agregar el sistema de detección secundario.
Comodidad: El procedimiento de marcaje directo utilizando dUTP-fluoresceína permite la verificación de la eficiencia de la reacción TUNEL durante el procedimiento de análisis.
Precisión: Identificación de la apoptosis a un nivel molecular (roturas en la hebra de ADN) e identificación de las células en las primerísimas etapas de la apoptosis.
Flexibilidad: Sin sustrato incluido; proporciona la oportunidad de seleccionar el procedimiento de tinción de elección.
Envase
Principio
Las células apoptóticas se fijan y se permeabilizan. A continuación, las células se incuban con la mezcla de reacción TUNEL que contiene TdT y dUTP- fluoresceína. Durante este periodo de incubación, el TdT cataliza la agregación de dUTP-fluoresceína a los grupos 3′-OH libres del ADN monocatenario y bicatenario. Después de lavar, el marcaje incorporado en los sitios dañados del ADN se identifica con un conjugado de anticuerpo anti-fluoresceína con la enzima reportera peroxidasa. Después de lavar para eliminar el conjugado enzimático no unido, el POD retenido en el complejo inmunitario se visualiza mediante una reacción de sustrato.
Nota de preparación
La mezcla de reacción TUNEL debe prepararse inmediatamente antes de su uso y no debe guardarse. Conservar la mezcla de reacción TUNEL en hielo hasta su uso.
Conversor-peroxidasa
Una vez descongelada la disolución conversor-peroxidasa, debe conservarse entre 2 y 8 °C (estabilidad máxima, seis meses).
Nota: No congelar.
Material de muestra: Preparaciones de frotis celular y de citoespín, crecimiento de células adherentes en portaobjetos y cortes de tejido congelados e incluidos en parafina.
Solo componentes del kit
- Enzyme Solution (TdT)
- Label Solution (fluorescein-dUTP)
- Converter Peroxidase (anti-fluorescein antibody-peroxidase) ready-to-use
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.