Merck
EHIFIDNTP-RO
Roche
Sistema para PCR de alta fidelidad Expand, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
Seleccione un Tamaño
40 REACTIONS
US$ 110,00
200 REACTIONS
US$ 542,00
1000 REACTIONS
US$ 2.890,00
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 REACTIONS
US$ 110,00
200 REACTIONS
US$ 542,00
1000 REACTIONS
US$ 2.890,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.28
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
uso
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
Nivel de calidad
Características
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
envase
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
PCR: suitable
entrada
purified DNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
El sistema de alta fidelidad para PCR Expand está optimizado para la amplificación eficiente de fragmentos de ADN de hasta 5 kb. El sistema Expand de alta fidelidad para PCR está compuesto por una mezcla enzimática especial que contiene una ADN polimerasa Taq termoestable y una ADN polimerasa termoestable con actividad de verificación y corrección de la transcripción. Con el sistema de alta fidelidad para PCR Expand, la fidelidad de la síntesis de ADN se triplica en comparación con la ADN polimerasa Taq. Se recomienda clonación T/A.
Aplicación
El sistema de alta fidelidad para PCR Expand es una mezcla de enzimas que proporciona resultados superiores con un rendimiento dos veces superior y una fidelidad tres veces mayor en comparación con la ADN polimerasa Taq. Elija el sistema de alta fidelidad para PCR Expand para obtener los resultados de PCR más sensibles para dianas genómicas de hasta 5 kb de longitud en:[1][2]
  • PCR
  • RT-PCR
Para una máxima comodidad, seleccione la mezcla maestra de alta fidelidad (High Fidelity) con una concentración 2x lista para usar.
Características y beneficios
  • Empleo de una enzima para todas las aplicaciones. Disfrute de un rendimiento, fidelidad y flexibilidad elevados.
  • Detecta los productos de la PCR que antes eran indetectables y se evitan falsos negativos.
  • Se consiguen resultados satisfactorios de pequeñas cantidades de ADN de muestra.
Envase
1 kit que contiene 5 componentes
Calidad
La función de cada lote de Expand High Fidelity se comprueba en la PCR utilizando ADN genómico humano y cebadores específicos para el colágeno (producto amplificado de 1 kb) y el gen tPA (producto amplificado de 4,8 kb).
Definición de unidad
Volumen de actividad: 3,5 U/μl
Cada dNTPack contiene la sal de sodio de los nucleótidos sin aditivos 10 mM en una mezcla lista para usar.
Otras notas
Se combinan la actividad 5′→ 3′ polimerasa de la ADN polimerasa Taq y la exonucleasa 3′→ 5′ de la polimerasa de verificación y corrección de la transcripción para obtener mejores resultados y rendimiento; la actividad de verificación y corrección de la transcripción de la 3′→ 5′ exonucleasa triplica la fidelidad de síntesis del ADN en comparación con la ADN polimerasa Taq.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Información legal
El uso de este producto está cubierto por reivindicaciones de patentes en Estados Unidos y las correspondientes reivindicaciones fuera de los Estados Unidos. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador. No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre otra reivindicación de patente, ni derecho de ejecución de ningún método patentado ni derecho de realización de servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial. Este producto está indicado solo para investigación. Los usos diagnósticos bajo patente de Roche requiere una licencia aparte de Roche. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
Expand is a trademark of Roche
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • PCR Nucleotide Mix
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carlo Foresta et al.
PloS one, 6(3), e15036-e15036 (2011-03-17)
Human papillomaviruses (HPVs) are agents of the most common sexually transmitted diseases in females and males. Precise data about the presence, mechanism of infection and clinical significance of HPV in the male reproductive tract and especially in sperm are not
Navisha Dookie et al.
Infection and drug resistance, 7, 223-228 (2014-09-05)
Moxifloxacin (MXF) has been advocated for the treatment of extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis despite resistance to older-generation fluoroquinolones. We investigated the relationship between the minimum inhibitory concentration (MIC) of MXF and mutations in the gyrA and gyrB genes in Mycobacterium