ZSQ240UCVTK
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SQ 240CV
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module with repeat preset volume dispensing; includes 3.5 L Switch tank
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
product line
Milli-Q® SQ 2Series
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
resistivity
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
system H
50.3 cm (19.8 in.)
system W
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including preset volume dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
impurities
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 3 water (RO water)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240CV suministra agua purificada por ósmosis inversa (RO) y agua ultrapura (Tipo I). Un dispensador de volumen preestablecido fijo registra y repite el volumen dispensado de agua ultrapura. Viene equipado con una válvula de gravedad para dispensar agua RO directamente desde la base del depósito SQ Switch 3,5 L.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240CV es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles de la familia Milli-Q® SQ 2Series, que proporciona total autonomía a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio.
Features and Benefits
- El sencillo dispensador manual permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a caudales variables, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
- Un led coloreado indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·cm
- Una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
- Se dispone de agua ultrapura recién dispensada procedente del módulo de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200. Cuando se completa con más módulos de dispensación autónomos, se dispone de agua ultrapura en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, gracias al depósito SQ Switch portátil
- Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada por RO recién producida gracias al cartucho de RO de gran caudal (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada; el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50 % del gua rechazada; el enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
- La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
- La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
- El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
Este número de referencia incluye:
- La combinación de la estación de producción de agua purificada por RO y el módulo de dispensación de agua ultrapura (Tipo I); repite la dispensación predeterminada
- Un depósito Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
- Una válvula de gravedad SQ
Este número de referencia no incluye:
- Cartuchos o filtros finales SQPAK™
- Cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Legal Information
For use with
consumable
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.