ZSQ240CTT0
Herramienta de limpieza Milli-Q® SQ
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
General description
La herramienta de limpieza Milli-Q® SQ es una herramienta especialmente dedicada a la desinfección de la estación de producción Milli-Q® SQ/SR y su depósito Milli-Q® SQ Switch. Utiliza comprimidos de cloro, como ROProtect C o EfferSan (no incluidas) para el proceso de desinfección. Debe seguirse un procedimiento específico para el uso de esta herramienta.
Components
Legal Information
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.