Documentos
XX1019020
Millipore
Portafiltros todo vidrio Millipore - Kit
90 mm, Stainless steel screen membrane support, 1L Funnel
Sinónimos:
All-glass filter holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
agency
suitable for EPA 1613
technique(s)
vacuum filtration: suitable
filter diam.
90 mm
filtration area
45.5 cm2
funnel capacity
1 L
fitting
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
application(s)
filtration
compatibility
for use with All-Glass Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Portafiltros de vidrio Millipore - Kit
90 mm, portamembranas de acero inoxidable, embudo de 1 l
El portafiltros de vidrio Millipore se diseñó para la filtración de líquidos acuosos y orgánicos o corrosivos para el análisis de contaminación por partículas. El soporte puede utilizarse también para la preparación de disolventes para HPLC. La conexión al vacío está integrada en la base del portafiltros y en el tapón del matraz, por encima del nivel de salida del filtrado. Con este diseño, puede evitarse la extracción accidental del filtrado al tubo de vacío. Este diseño permite también la transferencia sencilla del filtrado (por ejemplo, disolventes de HPLC) vertiéndolo desde el matraz receptor.
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
(Número de referencia - Descripción)
XX1019000 - embudo de vidrio Millipore, 1 l, 90 mm, Borosilicato, sello de vidrio esmerilado
XX1019003 - Pinza de resorte Millipore, 90 mm, Aluminio
XX1019004 - Base y tapón de vidrio Millipore, 90 mm, Para utilizar con portamembranas de rejilla de acero inoxidable
XX1009002 - Rejilla de soporte de acero inoxidable Millipore, 90 mm
XX1009010 - Juntas de PTFE Millipore, 90 mm, 10/pq.
Características y beneficios:
• La construcción de vidrio tiene una amplia compatibilidad química
• Las partes de vidrio de borosilicato están en contacto con el líquido, con superficies de sellado de vidrio esmerilado
• La conexión al vacío del tapón del matraz simplifica la transferencia del filtrado
Aplicaciones:
Análisis de la contaminación por partículas, filtración de disolvente de HPLC, filtración y clarificación general
Principle
Vacío
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.