XX1014707
Embudo de vidrio para filtración a vacío Millipore
1L, 47 mm, Borosilicate, Ground Glass Seal
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
47 mm
funnel capacity
1 L
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Embudo de vidrio, 1 l, 47 mm, borosilicato, precinto de vidrio esmerilado
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore y los kits de portafiltros todo vidrio Millipore de 47 mm.
Embudo de vidrio, 1 l, 47 mm, borosilicato, precinto de vidrio esmerilado
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore y los kits de portafiltros todo vidrio Millipore de 47 mm.