Documentos clave
XX1014720
Millipore
Portafiltro de vidrio clásico Millipore - Kit
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA OTM-45
técnicas
vacuum filtration: suitable
Altura
22.9 cm
Diámetro
7.6 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9.6 cm2
embudo capacidad
300 mL , accessory 1 L is available
diám. prefiltro
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Adaptador
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Classic Glass Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Portafiltros de vidrio clásicos - Kit
47 mm, portamembranas recubierto de PTFE, embudo de 300 ml
El portafiltros de vidrio clásico es una herramienta esencial para todos los laboratorios de investigación. El diseño multiuso del soporte es apropiado para una variedad de aplicaciones y está disponible en tres materiales diferentes para compatibilidad con sus requisitos de aplicación específicos.
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
(Referencia - Descripción)
XX1014724 - embudo de vidrio Millipore, 300 ml, 47 mm, Borosilicato, con revestimiento de PTFE
XX1014703 - Pinza de resorte Millipore, 47 mm, Aluminio
XX1014702 - Base y tapón de vidrio Millipore, 47 mm, portamembranas con revestimiento de PTFE
ALIGNED05 - Guía de alineamiento Millipore, 47 mm, 5/PK
Características y beneficios:
• Diseñado para una carga y retirada fáciles de las membranas
• Tres opciones de materiales del portamembranas para ajustarse a una variedad de aplicaciones
• Esterilización con UV o en autoclave con el filtro colocado para análisis bacteriológico
Aplicaciones:
Filtración y clarificación generales, análisis bacteriológico, contaminación por partículas, análisis de aceites y líquidos hidráulicos, citología exfoliativa
Principio
Vacío
Nota de preparación
Método de esterilización
En autoclave con el filtro colocado
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.