XX1012514
Embudo de vidrio para filtración a vacío Millipore
15 mL, 25 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinónimos:
Glass Filtration Funnel, Vacuum Funnel
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
funnel capacity
15 mL
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Embudo de vidrio, 15 ml, 25 mm, borosilicato, cierre de vidrio esmerilado
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio para microanálisis de 25 mm Millipore.
Embudo de vidrio, 15 ml, 25 mm, borosilicato, cierre de vidrio esmerilado
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio para microanálisis de 25 mm Millipore.
Application
15 ml, 25 mm, borosilicato, precinto de vidrio esmerilado