VP-125ML-BK
Anti-C (clone MS-273), FFMU
Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
MS-273, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 125 mL
concentración
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For the formulation of Anti-C blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable