TW-5ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-273, monoclonal
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable