Documentos
SD1P014M04
Millipore
Bomba de vacío Millivac-Maxi, 230 V.
Sinónimos:
Millivac-Maxi Pump, Vacuum Pump 230 V
About This Item
UNSPSC Code:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
VA.01
AC/DC input
230 V, 50 Hz
Quality Level
material
PTFE-coated diaphragm
fluoroelastomer FFPM valve
manufacturer/tradename
Millivac
H
14.1 cm
L
36.1 cm
W
9 cm
weight
3.95 kg
fitting
inlet hose connector for 6 mm I.D. tubing
shipped in
ambient
General description
Las bombas de vacío Millivac Mini y Maxi son bombas compactas que no requieren mantenimiento y proporcionan una fuente de vacío constante para filtración y otras aplicaciones de laboratorio. Un diseño de diafragma patentado ha reducido el tamaño de las bombas en comparación con los modelos convencionales.
•Utilice la bomba Millivac Mini para filtrar agua y disoluciones acuosas
•Utilice la bomba Millivac Maxi para filtrar volúmenes mayores o disoluciones viscosas
•La bomba Millivac Maxi es hermética al gas, tiene un diafragma recubierto de PTFE y es compatible con gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
•Ninguna de las bombas requiere lubricación ni es antideflagrante
. Características y beneficios:
•No se requiere lubricación
•Diseño silencioso y compacto que ahorra espacio en la mesa de trabajo del laboratorio
•La bomba Millivac Maxi es estanca al gas, tiene un diafragma recubierto de PTFE, y es compatible con gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
Aplicaciones:
Bomba Millivac Mini para agua y disoluciones acuosas; bomba Millivac Maxi para volúmenes mayores o disoluciones viscosas
Principle
Vacío
Legal Information
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.