SMEQ00KT
Kit de montaje del sistema para POD de los sistemas Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to mount the Q-POD® dispenser directly on the system.
About This Item
Productos recomendados
feature
Allows to install and mount the Q-POD® dispenser on the system
manufacturer/tradename
Milli-Q®
system H
9.4 cm (3.7 in.)
system W
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.6 cm (7.3 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
shipped in
ambient
General description
El kit de montaje del sistema para los sistemas Milli-Q® EQ 7000/08/16 le permite lograr una configuración más compacta al permitirle colocar el dispensador Q-POD® directamente en el propio sistema. Puede colocar el POD en cuatro lugares: arribar a la derecha o la izquierda, o abajo a la derecha o la izquierda. De esta manera, se encontrará en el lugar más práctico adaptado a los requisitos de su laboratorio’.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany