Key Documents
SLHP033N
Millipore
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GP, Filtro de jeringa de PES de 0,45 μm., Jeringa de jeringa PES Millipore Express®, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Quality Level
description
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
green
matrix
Millipore Express®
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HP
Descripción de los filtros de jeringa Millex® no estériles con membrana de PES:
• Los filtros de jeringa Millex no estériles con membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express PLUS proporcionan una rápida filtración de disoluciones acuosas y orgánicas suaves.
• Disponibles en tamaños de poro de 0,22 µm y 0,45 µm y dos diámetros para ajustarse a los requisitos de sus aplicaciones
• Poca adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
• Carcasa de polipropileno que ofrece una baja concentración de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de disoluciones tampón, clarificación de disoluciones acuosas
Packaging
no estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Verde
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.