Documentos clave
SLHNX13
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HN, Filtro de jeringa de nailon de 0,45 μm.
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Nylon membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
13 mm
filtración área
0.8 cm2
volumen
10 mL
color
purple
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punto de burbuja
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El filtro de jeringa Millex de nailon, no estéril, consta de membranas de nailon hidrófilas compatibles con una amplia gama de disolventes, entre ellos, disoluciones acuosas y orgánicas.
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenido relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.