Documentos
SLHP033R
Millipore
Unidad de filtración Millex®-HP (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
200 mL
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Millex®-HP (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Application
  • Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de las disoluciones de uso clínico, de un tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana.
  • Farmacia hospitalaria: Clarificación de pequeños volúmenes de productos farmacéuticos proteicos, agentes para diagnóstico por imagen, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
  • Atención directa al paciente: Retirada de partículas de los anestésicos epidurales y de otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftalmológicos, óticos y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
  • Portamembrana bidireccional de filtración
  • Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico.
  • Membrana de filtración de polietersulfona precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Lorane Texari et al.
STAR protocols, 2(1), 100358-100358 (2021-03-16)
Integrative analysis of next-generation sequencing data can help understand disease mechanisms. Specifically, ChIP-seq can illuminate where transcription regulators bind to regulate transcription. A major obstacle to performing this assay on primary cells is the low numbers obtained from tissues. The
Maartje J Levels et al.
Journal of autoimmunity, 101, 131-144 (2019-05-06)
During T cell-dependent (TD) germinal center (GC) responses, naïve B cells are instructed to differentiate towards GC B cells (GCBC), high-affinity long-lived plasma cells (LLPC) or memory B cells (Bmem). Alterations in the B cell-fate choice could contribute to immune
Hongshi Jin et al.
Nucleic acids research, 46(22), 11712-11725 (2018-09-22)
Plant immunity depends on massive expression of pathogenesis-related genes (PRs) whose transcription is de-repressed by pathogen-induced signals. Salicylic acid (SA) acts as a major signaling molecule in plant immunity and systemic acquired resistance triggered by bacterial or viral pathogens. SA