SLGV033N
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnicas
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
27 mm
Diámetro
33 mm
filtración área
4.5 cm2
volumen
100 mL
color
yellow
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punto de burbuja
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Especificaciones
Información legal
Producto relacionado
Los clientes también vieron
Artículos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.