The recommended catalog number is SLFG05010 for the Millex-FG filter, which has a pore size of 0.20 µm and is made of hydrophobic PTFE material. The filter has a diameter of 50 mm.
SLFG050
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex™
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm., Filtro de ventilación Millex-FG, filtro en línea de vacío
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Millex™
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.13 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diámetro
50 mm
filtración área
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
impurezas
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.2 μm
entrada
gas
sample type organic solution(s)
punto de burbuja
≥17 psig, 60/40% IPA/water
Adaptador
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- Gases esterilizantes
- Protección de línea de vacío
- Ventilación de recipientes estériles
- Esterilización y clarificación de disoluciones orgánicas
Características y beneficios
- Ideal para la protección de la línea de vacío
- Esterilizable en autoclave hasta 10 veces
- De flujo bidireccional
- Amplia compatibilidad química
Envase
- El paquete de 10 contiene 10 filtros en una caja de cartón
- El paquete de 100 contiene 100 filtros en una bolsa de plástico en el interior de una caja de cartón
Información legal
Producto relacionado
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
-
What would be your recommendation to protect my instrumentation from water intrusion?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is there a sterile version of this filter available? Andrea
1 answer-
A sterile version of Product SLFG050 is not available.