Documentos
SLFH02510
Milli-Q
Filtro de ventilación
For use with Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
Sinónimos:
Filtro de venteo del depósito: Millex®-FH 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
PTFE
Quality Level
feature
hydrophobic
packaging
pkg of 10 units
H
2.5 cm (1 in.)
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
shipped in
ambient
General description
Cuando se extrae agua del tanque, entra aire para reemplazarla. El filtro de ventilación se utiliza para purificar el aire que entra en el depósito. El filtro de ventilación del depósito: Millex®-FH 0,45 μm está diseñado para evitar que los contaminantes atmosféricos entren en los depósitos de almacenamiento integrados en los sistemas Simplicity® .
Application
El filtro de venteo del depósito: Millex®-FH 0,45 μm se puede utilizar con depósitos de almacenamiento integrados en los sistemas Direct-Q® / AFS® / Simplicity®.
Features and Benefits
  • Fungible original para la sustitución de SLFH02510 - Filtro de ventilación del depósito: Millex®-FH 0,45 μm.
  • Hecho de membrana de filtración de PTFE hidrófoba.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de 0,45 μm. Consulte la sección «Instalación» de la guía del usuario del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de conservación: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany