MTGR05000
Unidad de filtración Aervent-50 hidrófoba 0,2 µm 1/8 pulgada tubo/tubo
pore size 0.2 μm
Sinónimos:
Cápsula de filtración Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.1 cm (2.8 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
shipped in
ambient
General description
Application
•Ventilación estéril de recipientes y garrafones
•Líneas de rotura de vacío para autoclaves
•Filtración estéril de bajos volúmenes de fluidos no acuosos
•Entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Preparation Note
10 ciclos de 30 min en autoclave a 130 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Retención cuantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) mediante la metodología ASTM F838-83
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Bioprocessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.