Documentos
SLPBDZ5
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex®
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-PB, Filtro de jeringa de PTFE de 1,0 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
agency
suitable for ISO 21675 2019
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
H
21 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
pore size
1.0 μm
input
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Filtros de jeringa no estériles compatibles con automatización Millex®:
Diseñados para proporcionar una filtración eficiente para disoluciones y otras aplicaciones de preparación de muestras automatizadas
La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
Disponibles en una variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, entre ellos unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
Disponibles a granel o suministrados en tubos para utilizar con sistemas de cambio de filtro automático
Conexión Luer-Lok<TMSYMBOL></TMSYMBOL> optimizada para una alineación y un ajuste precisos
Disponible en 2 tamaños de envase:
Número de referencia (SKU) que termina con NZ (-------- NZ): envase de 200 que viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada uno
Número de referencia (SKU) que termina con NK (-------- NK): 1000 por paquete, suministrado en formato a granel
Aplicaciones
Pruebas de disolución de fármacos
Preparación automatizada de las muestras
Clarificación de disoluciones que contienen una elevada concentración de partículas
Conforme a las especificaciones del método ISO 21675:2019
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.