SCWP0190R
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 8,0 μm
MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 8 µm pore size
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
filtro L × An
1.9 cm × 4.2 cm
grosor
135 μm
extraíbles gravimétricos
6%
índice de refracción
n/D 1.515
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3