SCWP04700
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 8,0 μm
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
filter L × W
1.9 cm × 4.2 cm
filter diam.
47 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pore size
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Application
- QC de depósitos de retención de líquidos
- Supervisión de líquidos
- Control del aire
- Recogida de partículas
- Análisis de partículas
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3