Documentos
TETP04700
Millipore
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 8,0 μm
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore
Millipore
parameter
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
47 mm
thickness
18 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: TETP
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. No suelen necesitarse filtros de peso equivalente debido a los pesos bajos y constantes del alquitrán y las cenizas.
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis de microplásticos
Caution
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.