Documentos clave
SCM301
Sigma-Aldrich
Medio de congelación para organoides 3dGRO®
Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types.
Sinónimos:
Organoid cryopreservation medium
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Los organoides son agregados de células en 3D obtenidos in vitro derivados de células madre o tejido primario que son capaces de autorrenovación y autoorganización, y que exhiben funcionalidad de órgano. Los organoides abordan las limitaciones de los modelos en 2D existentes, al proporcionar:
Composición y arquitectura similares a los tejidos primarios: Los organoides albergan una pequeña población de células madre autorrenovables (como las células madre de la cripta intestinal) que pueden diferenciarse en células de todos los linajes celulares principales, con una frecuencia similar a la observada en condiciones fisiológicas.
Modelos apropiados de condiciones in vivo: Los organoides son biológicamente más apropiados para cualquier modelo de sistema y son susceptibles de manipulación de los componentes de nicho y la expresión génica.
Sistema estable para cultivos prolongados: Los organoides pueden ser crioconservados en biobancos y expandidos indefinidamente aprovechando la autorrenovación y la capacidad de diferenciación de las poblaciones de células madre.
Los organoides pueden crioconservarse utilizando técnicas estándar de congelación celular, sin embargo, la viabilidad de la congelación/descongelación sigue constituyendo un problema. El medio de congelación de organoides 3dGRO es un medio de crioconservación optimizado patentado para múltiples tipos de células organoides (organoides intestinales de ratón, colon humano y pulmonares). Los medios propician mayor viabilidad de congelación/descongelación que otras formulaciones de medios de congelación de organoides comerciales o caseras.
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Investigación en células madre
Medios de crioconservación optimizados para organoides de varios tipos de células.
Quality
Aspecto (color): Ámbar
Osmolalidad: 250-350 mOsm
pH: 6,8-7,1
Esterilidad probada: Sin crecimiento/pasa
Prueba bacteriana y fúngica: Correcto
Storage and Stability
Conservar el medio de congelación de organoides 3dGRO a -20°C. Distribuir en alícuotas de trabajo más pequeñas antes de su uso para evitar problemas de contaminación de reactivos.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies