Saltar a
C2999
Medios CryoStor® para crioconservación celular
CS5
Sinónimos:
cell freezing medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 562,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
US$ 562,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La familia CryoStor CS2, CS5 y CS10 de disoluciones de conservación representa la siguiente generación de medios de crioconservación. Diseñados para preparar y conservar células en entornos de ultrabaja temperatura (de –80 a -196 °C), los medios CryoStor proporcionan un entorno seguro y protector para las células y los tejidos durante los procesos de congelación, almacenamiento y descongelación. Mediante la modulación de la respuesta bioquímica celular al proceso de crioconservación, estos medios proporcionan una mayor viabilidad y funcionalidad celular, a la vez que eliminan la necesidad de incluir suero, proteínas o elevadas concentraciones de citotóxicos.
CryoStor CS2, CS5 y CS10 son una serie de medios de conservación optimizados, específicos de determinadas células, formulados en exclusiva para abordar los aspectos biológicos moleculares de las células durante el proceso de crioconservación, reduciendo de este modo el nivel de muerte celular de inicio retardado inducida por la crioconservación y mejorando la viabilidad y la función celulares después de la descongelación.
Estos medios se recomiendan para la conservación de células madre, hepatocitos, muestras de tejidos y otros tipos de células extremadamente sensibles.
Application
CryoStor CS5 está formulada para contener dimetilsulfóxido (DMSO) al 5 %. Recomendada para la crioconservación de la mayor parte de tipos celulares.
Vídeo sobre el protocolo de crioconservación Cryostor®
CryoStor, una serie de medios de conservación optimizados, específicos de determinadas células, formulados en exclusiva para abordar los aspectos biológicos moleculares de las células durante el proceso de crioconservación, reduciendo de este modo directamente el nivel de muerte celular de inicio retardado inducida por la crioconservación y mejorando la viabilidad y la función celulares después de la descongelación.
Other Notes
La formulación contiene DMSO al 5%.
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2874C9249C2639
description
CS5
description
CS10
description
-
description
sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)