Key Documents
SCM104
Sigma-Aldrich
Suplemento de medios acondicionados 3dGRO® R-espondina-1
Alternative stem cell media supplement to purified recombinant R-Spondin-1 protein for organoid cultures.
Sinónimos:
3dGRO Media Supplement, Conditioned Media Supplement, R-Spondin-1 Supplement
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
General description
Los sistemas de cultivo de organoides en 3D se emplean cada vez más como herramientas poderosas para el estudio de las enfermedades humanas. Las proteínas R-esponinas constituyen una familia de proteínas ricas en cisteína que contienen trombospondina tipo 1 repetida que activa las vías WNT/β-catenina y WNT/PCP. La R-espondina-1 (RSPO1) es uno de los factores de nicho más ampliamente utilizados para el cultivo de organoides 3D y se ha utilizado para establecer organoides del estómago, el intestino delgado, el colon, el páncreas y el hígado de orígenes tanto murinos como humanos1,2,3, junto con organoides intestinales de otros animales grandes y pequeños4. Sin embargo, debido a la elevada concentración necesaria en los medios para organoides, el uso de la R-espondina-1 recombinante resulta prohibitivamente caro. El suplemento de medio acondicionados 3dGRO® R-espondina-1 es una alternativa potente y económica a la proteína RSPO1 recombinante purificada para el cultivo de organoides y está optimizado para el más alto nivel de expresión de RSPO-1 para garantizar la uniformidad y el rendimiento.
Origen:
El suplemento de medio condicionado 3dGRO® R-espondina-1 se genera a partir de una célula 293T transfectante que segrega de forma estable R-espondina-1 de ratón etiquetada con un epítopo de la hemaglutinina (HA) de la gripe en el N-terminal y un fragmento Fc de la IgG2a murina en el C-terminal. El medio condicionado no contiene suero.
Storage and Stability
El medio acondicionado RSPO-1 debe conservarse a -20 °C. Cuando haya que utilizarlo, descongele el suplemento durante la noche a 2-8°C en la oscuridad. El medio acondicionado RSPO-1 descongelado es bueno durante dos semanas si se conserva a 2-8°C.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenido relacionado
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.