Documentos
SCM005
Sigma-Aldrich
Medios de mantenimiento de NSC ReNcell
ReNcell NSC Maintenance Medium is a defined serum-free, growth factor-free neural stem cell medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of ReNcell immortalized human neural progenitor cells.
Sinónimos:
ReNcell Neural Stem Cell Media
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
El medio de mantenimiento de células madre neuronales (NSC) ReNcell es un medio definido sin suero y sin factor de crecimiento que se ha optimizado para el crecimiento y la diferenciación in vitro de las células progenitoras neuronales humanas inmortalizadas ReNcell. Cuando se utilice junto con FGF y EGF, el medio de mantenimiento permitirá la proliferación de células madre neuronales inmortalizadas VM y CX ReNcell. La eliminación de los factores de crecimiento del medio de mantenimiento de NSC ReNcell provocará la diferenciación espontánea de las células progenitoras neuronales inmortalizadas ReNcell
Physical form
El medio de mantenimiento ReNcell NSC contiene DMEM/F12, HEPES, L-glutamina, albúmina sérica humana, transferrina humana, diclorhidrato de putrescina, insulina recombinante humana, L-tiroxina, tri-yodo-tironina, progesterona, selenito de sodio, heparina, corticosterona. Los medios no contienen antibióticos.
Storage and Stability
El medio de mantenimiento de células madre neuronales ReNcell, SCM005 debe almacenarse a -20°C hasta que vaya a utilizarse Al descongelarse, el medio de mantenimiento debe almacenarse a 2-8°C y su fecha de caducidad es de 1 mes.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Yen-Ju Chen et al.
Genome research, 30(3), 375-391 (2020-03-05)
Circular RNAs (circRNAs), a class of long noncoding RNAs, are known to be enriched in mammalian neural tissues. Although a wide range of dysregulation of gene expression in autism spectrum disorder (ASD) have been reported, the role of circRNAs in
Yuyu Song et al.
Scientific data, 6, 190016-190016 (2019-02-20)
The immortalized human ReNcell VM cell line represents a reproducible and easy-to-propagate cell culture system for studying the differentiation of neural progenitors. To better characterize the starting line and its subsequent differentiation, we assessed protein and phospho-protein levels and cell
B J Carroll
Advances in biochemical psychopharmacology, 39, 179-188 (1984-01-01)
The DST is a practical laboratory test that can be used in outpatient or inpatient settings. The required laboratory technology is available at any hospital. No subjective, behavioral, or metabolic side-effects occur with the single-dose administration of dexamethasone, and the
Transcriptional signature and memory retention of human-induced pluripotent stem cells.
Marchetto, Maria C N, et al.
Testing, 4, e7076-e7076 (2009)
Se Hoon Choi et al.
Nature, 515(7526), 274-278 (2014-10-14)
Alzheimer's disease is the most common form of dementia, characterized by two pathological hallmarks: amyloid-β plaques and neurofibrillary tangles. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease posits that the excessive accumulation of amyloid-β peptide leads to neurofibrillary tangles composed of aggregated
Artículos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocolos
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.