Merck
SCM007
Medio de congelación de células madre neuronales ReNcell
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium is qualified for use with ReNcell immortalized human neural progenitor cell lines, CX.
Sinónimos:
Neural Stem Cell Cryopreservation Culture Media
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El medio de congelación de células madre neurales ReNcell está cualificado para utilizar con las líneas de células progenitores neuronales humanas inmortalizadas ReNcell, CX (Nº de ref. CHEMICON SCC007) y VM (Nº de ref. CHEMICON SCC008) cultivadas sin suero con el medio de mantenimiento de SNC ReNcell (Nº de ref. CHEMICON SCM005). La formulación optimizada permite una crioconservación uniforme y una gran viabilidad durante la descongelación y la siembra.
Application
Crioconservación de las líneas ReNcell de células madre neuronales CX y VM humanas inmortalizadas sin suero
Physical form
Formulación sin suero. Contiene un 10 % de DMSO
Preparation Note
Almacenar a -20C. Consulte la fecha de caducidad del lote en la etiqueta del envase.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c