Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
QGARD00R1
Cartucho de purificación Q-Gard 1
For Milli-Q® Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Q-Gard®
resistividad
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
técnicas
ion chromatography: suitable
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<10 ppb
capacidad
77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 50 g NaCl)
compatibilidad
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles.
Contiene un microfiltro para la retención de partículas, carbón activado para la adsorción de compuestos orgánicos y resina de intercambio iónico de lecho mixto para la eliminación de iones.
El cartucho de purificación Q-Gard® 1 puede utilizarse con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis.
Aplicación
Características y beneficios
- El cartucho de purificación Q-Gard® 1 está diseñado a medida de la fuente de agua de alimentación con el fin de optimizar el rendimiento de los medios de purificación posteriores y asegurar resultados constantes.
- Fungible de purificación de agua original para sustitución del filtro del cartucho Q-Gard® QGARD00R1.
- El método de purificación implica intercambio iónico, carbón activado y filtración en profundidad.
- Certificado de calidad disponible en línea.
Los clientes también vieron
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.