Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard
®
Products
Categoría de producto
polishing cartridges (12)
Marca
Milli-Q (12)
Compatibilidad
Nivel de calidad
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-12 of 12
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
QGARDT1X1
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Reference and Advantage A10 systems connected to Elix
®
/ RO / distilled water feed
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARDT2X1
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARD00R1
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix
®
/ RO / distilled water feed
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARD00D2
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis water purification systems connected to DI water feed
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARDTXL04
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For use with Milli-Q
®
CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
Expandir
Ver Fijación de precios
CP2ALLREST
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
Polishing cartridge for AFS
®
8/16 and AFS
®
8D/16D systems
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARDTL01
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Elix
®
Gulfstream / Large and RiOs
™
Large systems connected to a pure water feed source
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARD00D3
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to DI water feed containing high silt
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARDT3X1
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed containing high silt
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARDTBX1
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For Milli-Q
®
Advantage A10/Reference systems, for dedicated removal of boron traces from water
Expandir
Ver Fijación de precios
QGARD00B1
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
For dedicated removal of boron traces from water dispensed by Milli-Q
®
Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems
Expandir
Ver Fijación de precios
CP2ALLRES
Cartucho de purificación Q-Gard
®
T1,
Polishing cartridge for AFS
®
8/16 and AFS
®
8D/16D systems