QGARDT1X1
Cartucho de purificación Q-Gard® T1
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
feature
can produce high resistivity water from purification media
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
total organic carbon (TOC) residue
<10 ppb
capacity
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
shipped in
ambient
General description
Features and Benefits
- Fungible original para la sustitución del filtro del cartucho Q-Gard® - QGARDT1X1.
- Genera agua sin contaminantes iónicos ni orgánicos mediante tecnologías de intercambio iónico y carbón activo.
- Certificado de calidad disponible en línea.
Components
Legal Information