QGARD00D2
Cartucho de purificación Q-Gard® 2
For Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis water purification systems connected to DI water feed
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene and polyethylene
Quality Level
feature
purification cartridges qualified for low organics and ionic extractables.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
capacity
53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 34 g NaCl)
compatibility
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- El cartucho de purificación Q-Gard® 2 está diseñado a medida de la fuente de agua de alimentación con el fin de optimizar el rendimiento de los medios de purificación posteriores y asegurar resultados constantes.
- El método de purificación consiste en intercambio iónico, carbón activado y filtración en profundidad.
- Fungible de purificación de agua original para sustitución del filtro del cartucho Q-Gard® QGARD00D2.
- Certificado de calidad disponible en línea.