Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La bomba de vacío compacta Milliflex Plus agiliza la filtración para acelerar las pruebas de control de calidad. Juntas, las unidades de filtración Milliflex y la bomba de vacío Milliflex Plus proporcionan una solución integrada para brindar resultados fiables y precisos en entornos de alto rendimiento de producción.
La desinfección es fácil, de modo que se altera poco el flujo de trabajo. Para una producción aún mayor, puede configurarse una estación de trabajo de gran volumen de hasta tres bombas Milliflex PLUS utilizada por un único analista. Las pruebas revelan que 3 bombas Milliflex PLUS son más rápidas que una rampa de filtración de 6 puestos.
Servicio técnico y mantenimiento
{HCompany} proporciona servicio técnico y una oferta de mantenimientos completos para ayudarle a ahorrar recursos de control de calidad y facilitar la implantación de su unidad triple de la bomba Milliflex Plus en su rutina analítica diaria. Nuestros muy experimentados equipos están ahí para ayudarle.
La desinfección es fácil, de modo que se altera poco el flujo de trabajo. Para una producción aún mayor, puede configurarse una estación de trabajo de gran volumen de hasta tres bombas Milliflex PLUS utilizada por un único analista. Las pruebas revelan que 3 bombas Milliflex PLUS son más rápidas que una rampa de filtración de 6 puestos.
Servicio técnico y mantenimiento
{HCompany} proporciona servicio técnico y una oferta de mantenimientos completos para ayudarle a ahorrar recursos de control de calidad y facilitar la implantación de su unidad triple de la bomba Milliflex Plus en su rutina analítica diaria. Nuestros muy experimentados equipos están ahí para ayudarle.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenido relacionado
Milliflex® Quantum Rapid Detection System An easy-to-use, non-destructive, fluorescent staining-based system for faster microbial detection