AP1004700
Almohadilla absorbente
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de celulosa
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose fiber
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam.
47 mm
thickness
0.031-0.039 in.
shipped in
ambient
General description
- Las almohadillas absorbentes de celulosa de 47 mm son perfectas para el cultivo de microorganismos en membranas.
- Las almohadillas absorbentes protegen la membrana en condiciones de alta presión o flujo rápido.
- Se utilizan para reforzar los filtros en los indicadores de Millipore para el análisis de la contaminación.
- Cuando están saturadas con un medio de cultivo, también pueden utilizarse para cultivar microorganismos en membranas.
- Viene en paquetes de 100.
Application
- Control del aire
- Supervisión medioambiental
- Control de la contaminación por aerosoles
- Protección de las membranas de filtración durante condiciones de alta presión o flujo rápido
Features and Benefits
- Evita el daño de la membrana en condiciones de alta presión o flujo rápido
- Los espaciadores le permiten combinar múltiples etapas de filtración en un solo paso del proceso, ahorrando tiempo
- El uso de espaciadores de malla tejida aumenta el caudal y el rendimiento
- Los espaciadores evitan que el filtro de pantalla de las etapas posteriores "ciegue" los poros del filtro de las anteriores