MABT494
Anti-LIMS1, clone 5G7 Antibody
ascites fluid, clone 5G7, from mouse
Sinónimos:
LIM and senescent cell antigen-like-containing domain protein 1, Particularly interesting new Cys-His protein 1, PINCH-1, Renal carcinoma antigen NY-REN-48
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIMS1(3987)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected LIMS1 in HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected LIMS1 in HepG2 cells.
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LIMS1 in A549, Jurkat and HeLa cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable