T4626
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
TAME hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
145-147 (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?