Merck
11465015001
Roche
Kit de proliferación celular II (XTT)
liquid, pkg of 1 kit, suitable for cell analysis, suitable for tissue culture
Sinónimos:
xtt
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
Quality Level
usage
sufficient for ≤2,500 tests
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
protect from light
technique(s)
tissue culture: suitable
λmax
450-500 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
El kit de proliferación celular II (XTT) es un ensayo colorimétrico para la cuantificación no radiactiva de la proliferación, la viabilidad y la citotoxicidad celulares. El material de la muestra consiste en células adherentes o células en suspensión cultivadas en microplacas de 96 pocillos.
En los ensayos colorimétricos se analiza el número de células viables por la hidrólisis de las sales de tetrazolio añadidas al medio de cultivo. Esta técnica no requiere lavado ni recolección de células y todo el ensayo, desde el microcultivo hasta el análisis de los datos con un lector de ELISA, se realiza en la misma microplaca.
Más recientemente se describió la sal de tetrazolio XTT. Al contrario que con la MTT, el producto de hidrólisis de la XTT es soluble en agua; por consiguiente no se precisa una etapa de solubilización. La sal de tetrazolio XTT es hidrolizada a formazán por medio de un complejo mecanismo celular. Esta biorreducción se produce sólo en células viables y está relacionada con la producción de NAD(P)H durante la glucólisis. Por consiguiente, la cantidad del colorante formazán formado muestra una correlación directa con el número de células metabólicamente activas en el cultivo.
Application
El kit para proliferación celular II (XTT) se utiliza para la cuantificación espectrofotométrica no radiactiva de la proliferación y la viabilidad celulares en poblaciones celulares utilizando el formato de placas de 96 pocillos. Puede utilizarse para:
  • Medida de la proliferación celular en respuesta a factores de crecimiento, citocinas, mitógenos y nutrientes.
  • Analizar de compuestos citotóxicos y citostáticos, como los medicamentos anticancerosos y otros compuestos farmacéuticos
  • Evaluar los anticuerpos inhibidores del crecimiento y los mediadores fisiológicos que inhiben el crecimiento celular.
  • Analizar la biocompatibilidad de varios andamios empleados en la ingeniería del tejido óseo para el crecimiento de células óseas.
  • ensayo de viabilidad celular.
Features and Benefits
  • Seguridad y facilidad: Se evita la utilización de isótopos radiactivos, etapas de lavado y otros reactivos.
  • Precisión: La absorbancia obtenida muestra una fuerte correlación con el número de células.
  • Sensibilidad: Se detectan células en pequeña cantidad.
  • Rapidez: Se puede procesar un gran número de muestras utilizando un lector de ELISA múltiple.
Packaging
1 kit que contiene 2 componentes.
Principle
El ensayo se basa en la escisión de la sal de tetrazolio XTT en presencia de un reactivo de acoplamiento electrónico produciendo una sal de formazán soluble. Esta conversión sólo se produce en células viables. Las células cultivadas en placas de cultivo tisular de 96 pocillos se incuban con la mezcla de marcaje XTT durante 2 a 20 horas. Después de este periodo de incubación, se determina cuantitativamente el colorante formazán formado con un espectrofotómetro de barrido de múltiples pocillos (lector de ELISA). La absorbancia medida se relaciona directamente con el número de células viables.
Los ensayos de proliferación celular y de viabilidad son de particular importancia en las aplicaciones habituales de biología celular. Las sales de tetrazolio (MTT, XTT, WST-1) son particularmente útiles para este tipo de análisis. Las sales de tetrazolio son hidrolizadas para formar formazán por medio del sistema de la succinato-tetrazolio reductasa (EC 1.3.99.1), que pertenece a la cadena respiratoria de las mitocondrias, y está activo sólo en las células metabólicamente intactas.
Preparation Note
Disolución de trabajo: Preparación de las disoluciones
Descongele el reactivo de marcaje XTT y el reactivo de acoplamiento electrónico en un baño María a 37 °C. Mezcle bien cada vial hasta obtener una disolución transparente.
Mezcla de marcaje XTT
Para realizar un ensayo de proliferación celular (XTT) con una microplaca (96 pocillos), mezcle 5 ml de reactivo de marcaje XTT con 0,1 ml de reactivo de acoplamiento electrónico.
Nota: Para obtener resultados fiables descongele y mezcle el reactivo de marcaje XTT y el reactivo de acoplamiento electrónico inmediatamente antes de usarlos.
Instrucciones de trabajo
Las células se cultivan en microplacas (calidad de cultivo celular, 96 pocillos, fondo plano) en un volumen final de 100 μl de medio de cultivo por pocillo, en función de los requisitos de medios de las células en una atmósfera humidificada (por ejemplo, 37 °C, CO2 al 6, 5% ).
El periodo de incubación de los cultivos celulares depende del enfoque experimental concreto y de la línea celular utilizada para el ensayo.. Para la mayoría de las configuraciones experimentales, la incubación de las células durante 24 a 96 horas es apropiada.
Después del periodo de incubación, añada a cada pocillo 50 μl de la mezcla de marcaje XTT preparada como se acaba de describir (concentración final de XTT 0,3 mg/ml).
Incumbe la microplaca durante 4 a 24 horas en una atmósfera humidificada (por ejemplo, 37 °C, CO2 el 6,5 % ).
Nota: El tiempo de incubación varía en función de cada configuración experimental (por ejemplo, el tipo de célula y la concentración celular utilizados). Por consiguiente, recomendamos medir la absorción como se ha descrito en diferentes momentos después de añadir la mezcla de marcaje XTT (por ejemplo, 4, 6, 8, 12 y 18 horas) utilizando la misma microplaca para determinar el periodo de incubación óptimo de la configuración concreta del experimento.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Descongele los reactivos inmediatamente antes de utilizarlos. Se recomienda preparar alícuotas apropiadas [se requieren 5 ml de reactivo de marcaje XTT y 0,1 ml de reactivo de acoplamiento electrónico para la realización del ensayo con una microplaca (96 pocillos)]
Nota: Evite la descongelación y la congelación repetidas.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • XTT Labeling Reagent
  • Electron-coupling Reagent
related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Eun Young Park et al.
The Journal of biological chemistry, 289(13), 9254-9262 (2014-02-12)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most common inherited renal disorder. Although a myriad of research groups have attempted to identify a new therapeutic target for ADPKD, no drug has worked well in clinical trials. Our research group
Senescent growth arrest in mesenchymal stem cells is bypassed by Wip1-mediated downregulation of intrinsic stress signaling pathways.
Lee J S, et al.
Stem Cells, 27(8), 1963-1975 (2009)
High-Temperature Requirement A1 (Htra1) - A Novel Regulator of Canonical Wnt Signaling.
Oriane G, et al.
Scientific Reports, 7(1), 17995-17995 (2017)
A combination of photodynamic therapy and chemotherapy displays a differential cytotoxic effect on human metastatic melanoma cells.
Nsole Biteghe F A and Davids L M
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 166, 18-27 (2017)
K Zhang et al.
Oncogene, 36(41), 5681-5694 (2017-06-13)
In many cancer types, integrin-mediated signaling regulates proliferation, survival and invasion of tumorigenic cells. However, it is still unclear how integrins crosstalk with oncogenes to regulate tumorigenesis and metastasis. Here we show that oncogenic K-RasV12 upregulates α6-integrin expression in Madin-Darby
Artículos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.