MABN2648
Anti-CHD-8L Antibody, clone 1C10-1
Sinónimos:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8;EC:3.6.4.12;ATP-dependent helicase CHD8;Axis duplication inhibitor;Duplin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C10-1, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 290.85 kDa
observed mol wt ~290 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Chd8(67772)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in E14 Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHD8L in E14 Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected CHD-8L in Chromatin Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679; Kawamura, A., et al. (2021). Cell Rep. 35(1);108932).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Western Blotting applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable