Documentos
MABE873
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Chd2, clon 8H3
clone 8H3, from rat
Sinónimos:
SNF2 chromatin remodelling enzyme, Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 2, Protein Chd2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8H3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHD2(1106)
General description
La Chd2, también conocida como proteína2 helicasa con cromodominio de unión al ADN (CHD-2), o CHD2 helicasa dependiente de ATP, y codificada por el gen CHD2, pertenece a la familia de proteínas CHD. Esta familia se caracteriza por la presencia de cromodominios (modificador de la organización de cromatina) y dominios helicasa/ATPasa relacionados con SNF2. Los genes CHD son proteínas remodeladoras de la cromatina y alteran la expresión génica modificando la estructura de la cromatina de un gen concreto. La alteración afecta al acceso del aparato transcripcional al mismo, y por lo tanto a la expresión del gen. En el ratón, la Chd2 se expresa en corazón, prosencéfalo, extremidades y regiones faciales y dorsales durante momentos específicos del desarrollo embrionario. Los ratones nulos para Chd2 son letales embrionarios, y en los seres humanos, varias mutaciones en el gen CHD-2 parecen causar una variedad de trastornos y defectos del desarrollo. Otras mutaciones asociadas al locus del gen CHD2 parecen causar encefalopatía epiléptica de inicio en la infancia (EEOC).
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la Chd2 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente causó inmunoprecipitación de la Chd2 de lisado de células C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la Chd2 en células C2C12 (Harada, A., et al (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: un lote representativo de un laboratorio independiente causó inmunoprecipitación de la Chd2 de lisado de células C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-Chd2, clon 8H3, está validado para utilizarse en inmunoelectrotransferencia, IP, ICC y ChIP para la detección de la Chd2.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células Jurkat.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la Chd2 en 10 µg de lisado de células Jurkat.
Target description
~211 kDa observados. En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas. Se pueden observar dos isoformas conocidas a 50 kDa y 200 kDa
Physical form
IgG2aκ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ziqian Min et al.
iScience, 25(12), 105552-105552 (2022-11-30)
Chromodomain helicase DNA-binding domain 2 (CHD2) is a chromatin remodeling factor involved in many developmental processes. However, its role in male germ cell development has not been elucidated. Here, we confirm that CHD2 expression is enriched in the male germline.
Aviv Rom et al.
Nature communications, 10(1), 5092-5092 (2019-11-11)
Chromodomain helicase DNA binding protein 2 (Chd2) is a chromatin remodeller implicated in neurological disease. Here we show that Chaserr, a highly conserved long noncoding RNA transcribed from a region near the transcription start site of Chd2 and on the
Alberto Parras et al.
Nature, 560(7719), 441-446 (2018-08-17)
Common genetic contributions to autism spectrum disorder (ASD) reside in risk gene variants that individually have minimal effect sizes. As environmental factors that perturb neurodevelopment also underlie idiopathic ASD, it is crucial to identify altered regulators that can orchestrate multiple