MABN140
Anticuerpo anti-NeuN (monoclonal de conejo), clon 27-4
clone 27-4, from rabbit
Sinónimos:
Anti-NeuN de conejo
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
27-4, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:400 de este anticuerpo detectó la NeuN en tejidos del cerebelo y el hipocampo de ratón.
Neurociencia
Neurociencia del desarrollo
Calidad
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la NeuN en 10 µg de extracto nuclear de cerebro de ratón.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Extracto nuclear de cerebro de ratón
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable