10783641001
Roche
Poli(etilenglicol)
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
Sinónimos:
PEG
Seleccione un Tamaño
US$ 164,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 164,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
Formulario
solution
mol peso
Mr ~1500
envase
pkg of 10 × 4 mL
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.