Documentos clave
ABN90P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN purificado
from guinea pig, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
NEUronal Nuclei, clone A60, NeuN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
ABN90P es una versión policlonal de conejillo de Indias del anti-NeuN, clon A60 (MAB377), un anticuerpo monoclonal de ratón muy caracterizado y citado que reconoce específicamente la proteína de unión al ADN específica de las neuronas NeuN, que está presente en la mayoría de los tipos de células neuronales del SNC y SNP de todos los vertebrados estudiados. La distribución de la proteína NeuN está aparentemente restringida a los núcleos neuronales, a los cuerpos celulares y algunas prolongaciones neuronales proximales en el cerebro fetal y adulto, aunque algunas neuronas no son reconocidas por NeuN a todas las edades: Las células retinianas INL, las células de Cajal-Retzius, las células de Purkinje, las neuronas de la oliva bulbar y el núcleo dentado del cerebelo, y las células de los ganglios simpáticos son algunos ejemplos. La proteína NeuN inmunohistoquímicamente detectable aparece primero en las etapas del desarrollo que se corresponden con la retirada de las neuronas del ciclo celular o con el comienzo de la diferenciación terminal de la neurona. La inmunorreactividad aparece en torno a E9.5 en el tubo neuronal de ratón y se extiende por todo el sistema nervioso en desarrollo en E12.5. Una tinción nuclear fuerte sugiere una función de proteína reguladora nuclear. No se han encontrado diferencias entre la proteína aislada de núcleos purificados y la procedente de extractos cerebrales completos mediante inmunotransferencias.
Especificidad
Este anticuerpo reconoce el N-terminal de la NeuN.
Inmunógeno
Epítopo: N-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al extremo N-terminal de la NeuN murina.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la NeuN en células de corteza frontal de ratón.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:1 000-2 000 de un lote representativo detectó la NeuN en células de corteza de rata E18.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-NeuN purificado está validado para utilizar en inmunotransferencia Western, ICC, IHC(P) para la detección de NeuN purificado.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral E16 de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: una dilución 1:4 000 de este anticuerpo detectó la NeuN en 10 µg de lisado de tejido cerebral E16 de ratón.
Descripción de destino
~48 kDa observados
Forma física
Policlonal de cobaya purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificación por afinidad por el antígeno
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Dianne E Lee et al.
Molecular imaging, 13 (2014-09-25)
The dopaminergic system is especially vulnerable to the effects of human immunodeficiency virus (HIV) infection, rendering dopaminergic deficits early surrogate markers of HIV-associated neuropathology. We quantified dopamine D2/3 receptors in young HIV-1 transgenic (Tg) (n  =  6) and age-matched control
Loïc J Chareyron et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14420-14425 (2016-12-03)
A large population of immature neurons is present in the ventromedial portion of the adult primate amygdala, a region that receives substantial direct projections from the hippocampal formation. Here, we show the effects of neonatal (n = 8) and adult
Zachary J Taylor et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 36(8), 1357-1373 (2015-12-15)
Small cerebral infarcts, i.e. microinfarcts, are common in the aging brain and linked to vascular cognitive impairment. However, little is known about the acute growth of these minute lesions and their effect on blood flow in surrounding tissues. We modeled
Victoria E von Saucken et al.
Neurobiology of disease, 145, 105072-105072 (2020-09-06)
Genetic studies identified mutations in several immune-related genes that confer increased risk for developing Alzheimer's disease (AD), suggesting a key role for microglia in AD pathology. Microglia are recruited to and actively modulate the local toxicity of amyloid plaques in
Giulia Fragola et al.
Nature communications, 11(1), 1962-1962 (2020-04-25)
Topoisomerase 1 (TOP1) relieves torsional stress in DNA during transcription and facilitates the expression of long (>100 kb) genes, many of which are important for neuronal functions. To evaluate how loss of Top1 affected neurons in vivo, we conditionally deleted (cKO)