MABC1183
Anti-PME1 Antibody, clone 8A6-F8
clone 8A6-F8, from mouse
Sinónimos:
PME-1, Protein phosphatase methylesterase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8A6-F8, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ppme1(72590)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PME1 in NIH3T3 mouse fibroblasts, wild-type, but not in PME1 knock-out mouse embryonic fibroblasts. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PME1 in HeLa, NIH3T3, Rat1, BHK21, and CV-1 lysates. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Apoptosis & Cancer
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PME1 in human pancreas tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1