MAB5552
Anti-Pax6 Antibody
ascites fluid, clone AD2.38, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-AN, Anti-AN2, Anti-ASGD5, Anti-D11S812E, Anti-FVH1, Anti-MGDA, Anti-WAGR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AD2.38, monoclonal
reactividad de especies
rat, chicken, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAX6(5080)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Embryonic eye tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable