Documentos clave
AB2237
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PAX6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Aniridia type II protein, paired box 6, paired box gene 6, paired box gene 6 (aniridia, keratitis), paired box homeotic gene-6
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ICC
WB
species reactivity:
mouse, rat, chicken
technique(s):
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
139
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, chicken
should not react with
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAX6(5080)
General description
PAX6 es el más investigado de los genes PAX y aparece en la bibliografía como un gen de «control maestro» para el desarrollo de ojos y otros órganos sensoriales, ciertos tejidos neuronales y epidérmicos, así como otras estructuras homólogas, generalmente derivadas de los tejidos ectodérmicos. Este factor de transcripción es muy famoso por su uso en la expresión interespecíficamente inducida de ojos ectópicos y es de importancia médica porque los mutantes heterocigotos producen un amplio espectro de defectos oculares como la aniridia en los seres humanos. Este gen, uno de los muchos homólogos humanos del gen prd de Drosophila melanogaster, codifica la proteína de secuencia emparejada Pax-6. Además de la característica distintiva de esta familia de genes, un dominio de secuencia emparejada conservado, la proteína codificada también contiene un dominio de homeosecuencia. Se sabe que ambos dominios se unen al ADN y actúan como reguladores de la transcripción génica. Este gen se expresa en el sistema nervioso en desarrollo y en los ojos en desarrollo. Se sabe que mutaciones en este gen causan aniridia así como la anomalía de Peter, ambas enfermedades oculares.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el extremo C-terminal de PAX6.
Immunogen
Conjugado con KLH seguido de PAX6 correspondiente al C terminal
Application
El anticuerpo anti-PAX6 detecta el nivel de PAX6 y se ha publicado y validado para utilizar en WB e IC.
Inmunocitoquímica:
se utilizaron diluciones de trabajo 1:50 - 1:1 000 de anti-Pax6 para resolver la proteína en la médula espinal de pollo.
Quality
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
0,5 µg/ml de este lote detectaron la PAX6 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón y rata.
Target description
~48 kDa
Linkage
Sustituye a: AB5409
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado por inmunoafinidad en tampón con Tris-glicina 0,1 M (pH7,4) NaCl 150 mM con NaN3 al 0,05 %.
Analysis Note
Control
Lisados cerebrales de ratón y rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Keith W Vance et al.
The EMBO journal, 33(4), 296-311 (2014-02-04)
Although some long noncoding RNAs (lncRNAs) have been shown to regulate gene expression in cis, it remains unclear whether lncRNAs can directly regulate transcription in trans by interacting with chromatin genome-wide independently of their sites of synthesis. Here, we describe
Erin Knock et al.
Neural development, 10, 13-13 (2015-05-03)
Chromatin-modifying complexes have key roles in regulating various aspects of neural stem cell biology, including self-renewal and neurogenesis. The methyl binding domain 3/nucleosome remodelling and deacetylation (MBD3/NuRD) co-repressor complex facilitates lineage commitment of pluripotent cells in early mouse embryos and
Notch signaling maintains neural rosette polarity.
Main, H; Radenkovic, J; Jin, SB; Lendahl, U; Andersson, ER
Testing null
Ryann M Fame et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(24), 6403-6419 (2016-06-17)
The neocortex contains hundreds to thousands of distinct subtypes of precisely connected neurons, allowing it to perform remarkably complex tasks of high-level cognition. Callosal projection neurons (CPN) connect the cerebral hemispheres via the corpus callosum, integrating cortical information and playing
William D Andrews et al.
The Journal of comparative neurology, 524(3), 518-534 (2015-05-16)
Cortical interneurons are generated predominantly in the medial ganglionic eminence (MGE) and migrate through the ventral and dorsal telencephalon before taking their final positions within the developing cortical plate. Previously we demonstrated that interneurons from Robo1 knockout (Robo1(-/-)) mice contain
Artículos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.