MAB5326
Anticuerpo anti-nestina, clon 10C2
clone 10C2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Nestin
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
10C2, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Specificity
Immunogen
Application
Investigación en células madre
WI-38 (ATCC# CCL75) puede utilizarse como control positivo. La línea de células U251 también es positiva.
Inmunocitoquímica: 1:200 en células fijadas en paraformaldehído al 4 % y permeabilizadas con Triton al 0,02 %
Inmunohistoquímica: el paraformaldehído es el fijador preferido: 1:200 en cortes de tejido incluidos en parafina y fijados en formol. Utilice triton al 0,02 % sólo en bloque; tampón de dilución BSA al 0,1 %; incubaciones 1-2 horas a temperatura ambiente. El cerebro fetal humano se sugiere como un control positivo. (CA Messam et al, Develop. Brain Res, 134:87-92, 2002; Gu, et al., Brain Res. 943:174-180, 2002). Tinción filamentosa en el citoplasma de las células
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Células madre neuronales
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Control positivo: líneas celulares WI-38 (ATCC# CCL75) o U251
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.