Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MAB353
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nestina, clon rata-401
clone rat-401, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
rat401
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
rat-401, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat
no debe reaccionar con
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descripción general
La nestina, es una proteína grande de los filamentos intermedios (clase tipo VI) que se expresa durante el desarrollo y en uniones miotendinosas y neuromusculares. La expresión de la nestina está restringida, desapareciendo normalmente por E18. Se cree que la nestina es un marcador neuronal razonable; sin embargo, estudios recientes han encontrado expresión de la nestina en otros tipos de células tales como las células endoteliales (Mokry y Nemecek, 1998). La nestina identifica el neuroepitelio más primitivo, pero también identifica muchos otros tejidos embrionarios, por lo que no es específica para el SNC. Se observa expresión de la nestina en casi todos los GBM (glioblastomas mulitformes) y en muchos melanomas (tanto primarios como metastásicos), pero no en los carcinomas metastásicos.
Especificidad
Proteína nestina de roedores confirmada con rata y ratón. La RAT-401 no es reactiva con la proteína nestina humana.
Inmunógeno
Nestina purificada de médula espinal embrionaria de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Detección de la nestina con este anticuerpo anti-nestina, clon rat-401, validado para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB.
Inmunotransferencia Western:
200-220 kDa en geles reductores de extractos de células de ratón o rata recién nacidos. Tenga en cuenta que en un principio se comunicó (erróneamente) que la nestina migraba a aproximadamente 440 kDa en SDS-PAGE (Kachinsky, 1995).
Para inmunotransferencias Western, prepare las muestras hirviendo en 4 volúmenes de Tris 125 mM, pH 6,8, 2-mercaptoetanol al 10 %, glicerol al 10 % y SDS al 4,6 %. Se sugieren geles PAGE al 5 %. Bloquee las membranas con leche o BSA. No diluya el anticuerpo primario en un tampón que contenga leche. La congelación y descongelación de las muestras o las muestras no almacenadas a -85°C mostrarán a veces degradación de la nestina en varios fragmentos.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:20 -1:200 de un lote anterior. Perfusión de tejido con paraformaldehído al 4 % a pH 7,4 para microscopia óptica o con paraformaldehído al 4 % a pH 10,0 o paraformaldehído al 4 % con glutaraldehído al 0,1 % a pH 7,4 para microscopia electrónica. Adecuada para cortes congelados o incluidos en parafina.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:20 -1:200 de un lote anterior. Fije las células en paraformaldehído al 4 % tamponado con borato de sodio 50 mM a pH 9,5.
El usuario final debe determinar las diluciones y protocolos de trabajo óptimos.
Subcategoría investigación
Células madre neuronales
Calidad
Inmunohistoquímia (parafina):
Tinción con nestina (nº de ref. MAB353, clon 401) del páncreas de ratón, el tejido se pretrató con tampón citrato, pH 6,0. Un lote anterior de este anticuerpo se diluyó a 1,25 µg/ml, utilizando detección con IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se detecta en los islotes de Langerhans.
Tinción óptima de anticuerpo monoclonal anti-nestina: páncreas de ratón
Descripción de destino
200-220 kDa
Forma física
IgG1 monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene azida sódica al 0,09 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Tejido cerebral embrionario de ratón
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Matthew C Holman et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(4), 2197-2207 (2009-10-31)
Purpose. Because of differences in energy metabolism between the brain and retina, the hypothesis for the study was that, in a model of ocular and cerebral hypoperfusion, the retina would be protected by short-term hyperglycemia, whereas brain injury would be
Yi Wang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(2), 169-179 (2011-12-02)
Embryonic stem cell (ESC)-based therapy is a promising treatment for neurodegenerative diseases. But there is always a risk of tumor formation that is due to contamination of undifferentiated ESCs. To reduce the risk and improve ESC-based therapy, we have established
Bradley W Doble et al.
Developmental cell, 12(6), 957-971 (2007-06-05)
In mammalian cells, glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) exists as two homologs, GSK-3alpha and GSK-3beta, encoded by independent genes, which share similar kinase domains but differ substantially in their termini. Here, we describe the generation of an allelic series of mouse
Isoflurane inhibits growth but does not cause cell death in hippocampal neural precursor cells grown in culture.
Sall, JW; Stratmann, G; Leong, J; McKleroy, W; Mason, D; Shenoy, S; Pleasure, SJ; Bickler, PE
Anesthesiology null
Neuronatin promotes neural lineage in ESCs via Ca(2+) signaling.
Lin, HH; Bell, E; Uwanogho, D; Perfect, LW; Noristani, H; Bates, TJ; Snetkov, V; Price, J; Sun, YM
Stem Cells null
Artículos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.